4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L12590.06
L12590.14
L12590.06EA
48.5
EUR
L12590.06
L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 30273-42-8
Molecular Formula: C7H7BrClN
Formula Weight: 220.50
Melting Point: 37-40°
Beilstein Reference: 2717133
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041432
Formule:
C₇H₇BrClN Smeltpunt: 37…40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041432 CAS nummer: 30273-42-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |