4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12154.03
A12154.06
A12154.14
A12154.03EA
16.5
EUR
A12154.03
A12154.06
A12154.14
4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 21803-75-8
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 98-104°
Beilstein Reference: 1817655
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052917
Formule:
C₇H₅ClN₂ Smeltpunt: 98…104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052917 CAS nummer: 21803-75-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |