3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32879.MD
H32879.03
H32879.MDEA
61.9
EUR
H32879.MD
H32879.03
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 221006-66-2
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 138-143°
MDL No.: MFCD07780272
Formule:
C₁₂H₁₁BO₃ Smeltpunt: 138…143 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07780272 CAS nummer: 221006-66-2 |