Hexanophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14712.06
A14712.14
A14712.22
A14712.06EA
27.2
EUR
A14712.06
A14712.14
A14712.22
Hexanophenone ≥98%
Hexanophenone
Purity: 98%
CAS No.: 942-92-7
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₆O Kookpunt: 265 °C Smeltpunt: 25…27 °C Dichtheid: 0,950 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009512 CAS nummer: 942-92-7 EINECS: 213-394-6 |