2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26574.14 H26574.06
H26574.14EA 146 EUR
H26574.14 H26574.06
2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
2-(p-Tolyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 4467-06-5 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.617 Boiling Point: 170-180/20mm MDL No.: MFCD00006281
Formule: C₁₂H₁₁N
Kookpunt: 170…180 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 0,99
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006281
CAS nummer: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8