2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B24894.03 B24894.06
B24894.03EA 29.6 EUR
B24894.03 B24894.06
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 14435-88-2 Molecular Formula: C19H17N Formula Weight: 259.35 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00006282
Formule: C₁₉H₁₇
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006282
CAS nummer: 14435-88-2
EINECS: 238-409-3