N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H33648.03
H33648.06
H33648.03EA
57.1
EUR
H33648.03
H33648.06
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 21242-21-7
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD04117348
Formule:
C₇H₉N₃S Smeltpunt: 216…220 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04117348 CAS nummer: 21242-21-7 |