2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L15407.06
L15407.14
L15407.06EA
73.2
EUR
L15407.06
L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 216144-18-2
Molecular Formula: C12H14BrNO
Formula Weight: 268.16
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 8549816
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01075690
Formule:
C₁₂H₁₄BrNO Smeltpunt: 120…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01075690 CAS nummer: 216144-18-2 UN: 3261 ADR: 8,III |