4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19553.03
L19553.MD
L19553.03EA
108
EUR
L19553.03
L19553.MD
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 158063-66-2
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD00082626
Formule:
C₇H₄F₃NO₂ Smeltpunt: 147…149 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082626 CAS nummer: 158063-66-2 |