6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20054.03
L20054.MD
L20054.03EA
93
EUR
L20054.03
L20054.MD
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 231291-22-8
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 191-192°
MDL No.: MFCD00792430
Formule:
C₇H₄F₃NO₂ Smeltpunt: 191…192 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00792430 CAS nummer: 231291-22-8 |