4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
H55462.03 H55462.06
H55462.03EA 125 EUR
H55462.03 H55462.06
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 99163-12-9 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD02684110
Formule: C₁₂H₉NO
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684110
CAS nummer: 99163-12-9