4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
L06011.06 L06011.14
L06011.06EA 50.9 EUR
L06011.06 L06011.14
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Purity: 75% CAS No.: 37074-39-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 104-105°/0.4mm MDL No.: MFCD00045172
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168.62 g/mol
Kookpunt: 104…105 °C (0.4 mmHg)
Dichtheid: 1.15
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045172
CAS nummer: 37074-39-8