Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
4438.1 4438.2 4438.3
ROTH4438.1EA 38.9 EUR
ROTH4438.1 ROTH4438.2 ROTH4438.3
Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Formule: C₁₀H₁₈
Kookpunt: 189…191 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼–40 °C
Dichtheid: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004130
CAS nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM