2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 103°C
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 19°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004467
CAS nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %