Heptaan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8085.9200EA 4121.66 EUR
8085.9200 8085.1000
Heptaan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Heptaan
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kookpunt: 97…98 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Boiling Range 94 - 99 °C