4-tert-Butylaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)aniline
SB01038DA SB01038.10 SB01038.50
MAYBSB01038DAEA 0 EUR
MAYBSB01038DA MAYBSB01038.10 MAYBSB01038.50
4-tert-Butylaniline
4-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24 g/mol
Kookpunt: 238
Smeltpunt: 15
Dichtheid: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007899
CAS nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8 III