Kaliumdichromaat standardised solution 0.025 N in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
35589.AP
35589.K2
35589.APEA
26.2
EUR
35589.AP
35589.K2
Kaliumdichromaat standardised solution 0.025 N in aqueous solution
Kaliumdichromaat
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011367
Formule:
K₂Cr₂O₇ MW: 294.18 g/mol Kookpunt: 500 Smeltpunt: 398 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011367 CAS nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07790 |