VWR® ESD-overall, met capuchon
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8305EA 335 EUR
113-8305 113-8306 113-8307 113-8308 113-8309 113-8310
VWR® ESD-overall, met capuchon
Wegwerpkleding
Deze ademende overall is gemaakt van spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
  • Elastische capuchon
  • Ritssluiting
  • Elastische manchetten, enkels en taille
  • Antistatische eigenschappen
Gewicht: 50 g/m²
Colour: White
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.