HPLC-kolommen, Purospher® STAR Si en NH₂
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
1.50244.0001EA 658 EUR
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
HPLC-kolommen, Purospher® STAR Si en NH₂
Kolommen voor chromatografie
Purospher® STAR HPLC-kolommen op basis van zeer zuivere silica zijn ook beschikbaar voor normale-fasescheidingen.
Purospher® STAR Si (silica) biedt de hoogste scheidingsefficiëntie voor normale-fasechromatografie van verbindingen met laag moleculair gewicht die oplosbaar zijn in organische oplosmiddelen.
Purospher® STAR NH₂ (aminofase) is in de eerste plaats ontworpen voor de analyse van koolhydraten met een standaard mobiele fase die bestaat uit acetonitril en water. Verder kan Purospher® STAR NH₂ ook worden gebruikt in de normale-faseretentiemodus.
Voor deze LiChroCART®-patronen is de manu-CART®-patroonkolomhouder (artikelnummer 1.51486.0001) vereist, die kan worden gebruikt met één kolom met of zonder een beschermingskolom van 4 × 4 mm.