HPLC-kolommen, Purospher® STAR RP-8 endcapped
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
1.50031.0001EA 724 EUR
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
HPLC-kolommen, Purospher® STAR RP-8 endcapped
Kolommen voor chromatografie
Purospher® STAR RP-8 endcapped is net als Purospher® STAR RP-18 endcapped gebaseerd op zeer zuivere silica en een bijna volledige dekking van het oppervlak. Purospher® STAR RP-8 biedt een uitstekende pieksymmetrie voor zure, basische en zelfs chelaterende verbindingen, de hoogste kolomefficiëntie wat betreft het aantal theoretische platen, en uitzonderlijke stabiliteit van pH 1,5 tot 10,5. Bovendien bieden Purospher® STAR RP-8 endcapped-kolommen een brede toepasbaarheid. Aangezien de sorbent minder hydrofoob is dan Purospher® STAR RP-18 endcapped, zullen analyten normaal gesproken sneller elueren op de C8-fase. Purospher® STAR RP-8 endcapped biedt een verbeterde selectiviteit voor positionele isomeren en symmetrische piekvormen voor sterk basische en minder hydrofobe verbindingen.
  • Verbeterde selectiviteit voor positionele isomeren
  • Uitstekende pieksymmetrie voor polaire en basische verbindingen
Voor deze LiChroCART®-patronen is de manu-CART®-patroonkolomhouder (artikelnummer 1.51486.0001) vereist, die kan worden gebruikt met één kolom met of zonder een beschermingskolom van 4×4 mm. Voor LiChroCART®-kolommen van 250×10 mm is de manu-CART® 10 (artikelnummer 1.51419.0001) vereist.
De Hibar® RT-kolommen worden compleet met sluitstukken geleverd. Wanneer u een beschermingskolom met een Hibar® RT-kolom gebruikt, adviseren wij de beschermingskolompatroonhouder (artikelnummer 1.51487.0001) voor de LiChroCART®-beschermingskolompatronen van 4×4 mm.