HPLC-kolommen, Purospher® STAR RP-18 endcapped
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
1.50036.0001EA 731 EUR
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
HPLC-kolommen, Purospher® STAR RP-18 endcapped
Kolommen voor chromatografie
Snelle methodeontwikkeling van complexe monsters binnen het pH-bereik van 1,5 tot 10,5 bij verschillende mobiele fasen en temperatuuromstandigheden.
Purospher® STAR RP-18 endcapped HPLC-kolommen zijn ontworpen voor universeel gebruik. Basische, neutrale en metaal chelaterende verbindingen kunnen gemakkelijk worden gescheiden met eenvoudige mobiele fasen - natuurlijk zonder peak-tailing. Dankzij de uitstekende prestaties en stabiliteit biedt Purospher® STAR RP-18 endcapped maximale flexibiliteit bij methodeontwikkeling. Robuuste methoden kunnen worden ontwikkeld over het volledige pH-bereik van 1,5 tot 10,5. De hoge pH-stabiliteit tot pH 10,5 maakt scheiding van sterk basische verbindingen met alkalische eluenten mogelijk. De combinatie van zeer zuivere silica, goede allround retentie-eigenschappen, uitstekende pH-stabiliteit tot pH 10,5 en geschiktheid voor maximaal 100% waterige mobiele fasen, maken Purospher® STAR RP-18 endcapped een allround kolom voor topprestaties, in een bijna universeel toepassingsbereik.
  • Zeer zuivere silica (99,999 %) voor uitstekende pieksymmetrie
  • Hoge scheidingsefficiëntie
  • Absolute reproduceerbaarheid van resultaten van afzonderlijke runs en batches
  • Beste allround RP-selectiviteit
  • Geen fasecollaps bij gebruik van zeer waterige mobiele fasen
  • Goede geschiktheid voor LC-MS-toepassingen
Voor deze LiChroCART®-patronen is de manu-CART®-patroonkolomhouder (artikelnummer 1.51486.0001) vereist, die kan worden gebruikt met één kolom met of zonder een beschermingskolom van 4×4 mm. Voor LiChroCART®-kolommen van 250×10 mm is de manu-CART® 10 (artikelnummer 1.51419.0001) vereist. De korte LiChroCART®-kolommen kunnen worden besteld als een set inclusief de bijbehorende patroonhouder en één patroon, of verpakt per 3 patronen zonder patroonhouder. De afzonderlijke artikelnummers voor de patronen zijn als volgt: 1.50227.0001 LiChroCART®-patroonhouder voor patroon van 30 mm en 1.50226.0001 LiChroCART®-patroonhouder voor patroon van 55 mm.
De Hibar® RT-kolommen worden compleet met sluitstukken geleverd. Wanneer u een beschermingskolom met een Hibar® RT-kolom gebruikt, adviseren wij de beschermingskolompatroonhouder (artikelnummer 1.51487.0001) voor de LiChroCART®-beschermingskolompatronen van 4 × 4 mm.