E.Z.N.A.®-miniplasmidekit II zonder endotoxinen
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D6950-01 D6950-02 D6950-00
D6950-01EA 226 EUR
D6950-01 D6950-02 D6950-00
E.Z.N.A.®-miniplasmidekit II zonder endotoxinen
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Plasmide dat wordt geïsoleerd met traditionele zuiveringsprocedures bevat gewoonlijk hoge concentraties endotoxinen (ook bekend als lipopolysacchariden of LPS) die aanzienlijk van invloed kunnen zijn op verdere transfectie-experimenten. De E.Z.N.A.®-miniplasmidekit II zonder endotoxinen heeft een efficiënte endotoxineverwijderingsstap in de plasmidezuiveringsprocedure om voor een efficiënte transfectie plasmide met een hoge transfectiekwaliteit (<0,1 EU/ µg) te produceren. De bacteriële cellen worden gelyseerd met behulp van de alkaline-SDS lysismethode. Het gezuiverde cellysaat wordt vervolgens behandeld met ETR-reagens om de endotoxinen efficiënt te verwijderen. Na het aanpassen van de bindingsomstandigheden wordt het cellysaat in de HiBind® DNA-kolom gebracht en wordt gezuiverd DNA uit het kolommembraan geëlueerd.
  • Endotoxinen efficiënt verminderd (<0,1 EU/µg)
  • Geen hars, modder of alcoholneerslag
  • Snelle, eenvoudige en handige protocollen
Order Now
Specificaties
Omschrijving E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II
Environmentally Preferable
Applicatie
Target molecule Plasmid
Refine target molecule Plasmid (endotoxin-free)
Sample type Bacteria
Method / Format Column (silica-based)
Prep size Mini plus
Monstergrootte 3 - 15 ml