Koel- en verwarmingsthermostaten, roestvrij staal, Ministats
Leverancier: HUBER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2015.0007.01 2016.0006.01 2016.0014.04 2014.0006.01 2014.0011.01 2015.0005.01 2016.0005.01
461-0739EA 6690 EUR
461-0739 461-0740 HUBE2016.0014.04 461-1003 461-0803 461-0744 461-0745
Koel- en verwarmingsthermostaten, roestvrij staal, Ministats
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Verwarmings-/koelingscirculatoren
Door de compacte afmetingen kunnen Ministats® in de kleinste ruimten worden geplaatst, bijvoorbeeld in een afzuigkast in het laboratorium of in een technische centrale. Ondanks de minimale afmeting bieden de systemen een grote verscheidenheid aan functies en vermogen dat geschikt is voor temperatuurregeling van fotometers, refractometers, viscositeitsmeters, destillatieapparatuur, reactievaten en mini-installaties. Ze worden vooral gebruikt voor externe toepassingen, maar door de badopening is directe thermoregulatie van voorwerpen in een thermostaatbad mogelijk. Een krachtige druk-/aanzuigpomp met een traploos geregelde rotatiesnelheid zorgt voor een optimale circulatie. De maximale druk kan ook worden geregeld door een optionele druksensor, wat betekent dat gevoelige glasreactoren en apparaten kunnen worden beschermd tegen breuken. Ministats® zijn standaard voorzien van de 'professionele' Pilot ONE®-controller, met een TFT-kleurenscherm en handige bedieningshandleiding. Analoge NAMUR-verbindingen zijn beschikbaar via de optionele Com.G@te-module, zodat Ministats kunnen worden geïntegreerd in gecontroleerde installatie- en verwerkingssystemen. De Pilot ONE® multi-touch-controller beschikt over een helder aanraakscherm van 14,5 cm met grafische functies en eenvoudig navigatiemenu in 11 talen. Alle belangrijke bedieningsparameters en temperatuurwaarden worden duidelijk weergegeven op het aanraakscherm. Het menu Favorieten, bediening met één klik en de geïntegreerde technische woordenlijst maken de bediening heel eenvoudig. Geïntegreerde USB- en ethernet-poorten voor aansluiting op een pc of netwerk, bijvoorbeeld voor bediening op afstand of datatransmissie.
  • Pilot ONE®-controller met Plug en Play-technologie, aanraakscherm van 14,5 cm en eenvoudige menunavigatie
  • Nauwkeurige temperatuurregeling
  • Bescherming tegen te hoge temperatuur en te laag niveau
  • Krachtige druk- /aanzuigpomp
  • Programmeereenheid met kalender- en klokfuncties, met 5-punts kalibratie
  • PT100-sensoraansluiting, USB en LAN-interfaces
'W' geeft watergekoelde modellen aan.
Max. debiet/max. druk:
27 l/min, 700 mbar (druk), 20 l/min, 400 mbar (afzuiging)
Certificaten: Voldoet aan DIN 12876 veiligheidsklasse III, FL.
Opgelet: * Koelvermogen bij +20; 0; −20 en −30 °C
** Met verplaatsingsinzetstuk