Baden en circulatiethermostaten, roestvrij staal
Leverancier: HUBER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2038.0021.99 2057.0001.01 2056.0001.01 2058.0001.01 2059.0001.01 2060.0001.01
461-0557EA 1290 EUR
461-0557 HUBE2057.0001.01 HUBE2056.0001.01 HUBE2058.0001.01 HUBE2059.0001.01 HUBE2060.0001.01
Baden en circulatiethermostaten, roestvrij staal
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met afneembare circulatiethermostaat
Circulatiebadthermostaten met baden vervaardigd van roestvrij staal zijn eenvoudig te gebruiken en geschikt voor een groot aantal toepassingen zoals: temperatuurregeling van monsters, analyse, testen van materialen, of het controleren van voedingsmiddelen. De apparaten bieden hoge temperatuurstabiliteit en zijn voorzien van bescherming tegen oververhitting en te laag niveau en zijn geschikt voor gebruik met ontvlambare vloeistoffen. Een krachtige druk-/aanzuigpomp zorgt voor optimale circulatie en temperatuurverdeling in het bad en voor temperatuurregeling van externe toepassingen met behulp van een pompadapter (accessoire). Er is een reeks optionele accessoires verkrijgbaar waaronder inzetstukken, variabele instelbare plateaus, baddeksels, sondes en slangen, vloeistoffen voor temperatuurregeling en verschillende adapters. Zie www.vwr.com voor meer informatie.
  • Pilot ONE®-regelaar met Plug En Play-technologie, aanraakscherm van 14,5 cm en comfortabele menunavigatie
  • Nauwkeurige temperatuurregeling
  • Bescherming tegen oververhitting en te laag niveau
  • Krachtige druk- /aanzuigpomp
  • Programmeereenheid met kalender- en klokfuncties, met 5-punts kalibratie
  • PT100-sensoraansluiting, USB en LAN-interfaces
De Pilot ONE® multi-touch-regelaar beschikt over een helder aanraakscherm van 14,5 cm met grafische functies en eenvoudig navigatiemenu in 11 talen. Alle belangrijke bedieningsparameters en temperatuurwaarden worden duidelijk weergegeven op het aanraakscherm. Het menu Favorieten, bediening met één klik en de geïntegreerde technische woordenlijst maken de bediening heel eenvoudig. Geïntegreerde USB- en ethernet-poorten voor aansluiting op een pc of netwerk, bijvoorbeeld voor bediening op afstand of datatransmissie.
De MPC-regelaar is een moderne en eenvoudig te gebruiken microprocessorregelaar met een groot temperatuurdisplay, beperkt tot essentiële functies. De MPC-regelaar heeft een oververhittingsalarm en een beveiliging voor een laag vloeistofpeil. Alle MPC-modellen beschikken tevens over een krachtige aanzuigpomp voor optimale prestaties.
Groot temperatuurdisplay
LED-indicatoren voor pomp, koeling en verwarming
Eenvoudige bediening met slechts drie knoppen
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar (pressure), 25 L/min, 400 mbar (suction)
MPC: 20 L/min, 200 mbar (pressure), 17 L/min, 180 mbar (suction)
Note: The working temperature range of all models can be lowered with an optional cooling coil, connected to tap water or a chiller.
Certificaten: Voldoet aan DIN 12876 veiligheidsklasse III, FL.
Opgelet: Opmerking: Het bedrijfstemperatuurbereik van alle modellen kan worden verlaagd met een optionele koelspiraal die wordt aangesloten op kraanwater of op een koeler.