E.Z.N.A.® MicroElute RNA-reinigingskit
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
R6247-01
R6247-00
R6247-01EA
215
EUR
R6247-01
R6247-00
E.Z.N.A.® MicroElute RNA-reinigingskit
Reagentia voor nucleïnezuren
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
De MicroElute RNA-reinigingskit kit is ontworpen om RNA (met hoeveelheden van 50 μg of picogrammen) te zuiveren en te concentreren van enzymatische reacties of voor het ontzouten van RNA-monsters (bijv. na fenolextractie en ethanolbezinking). De procedure maakt gebruik van lagere elutievolumes mogelijk, waardoor deze zeer geschikt is voor toepassingen waarbij sterk geconcentreerde RNA-monsters nodig zijn.
- Extractie van RNA uit enzymatische reacties binnen 15 minuten
- Geen organische extracties
- Schoonmaken van RNA dat met andere methodes is geïsoleerd, zoals ruwe preparaten van organische extractiemethoden
- Concentreert kleine hoeveelheden RNA tot 10 - 15 μl