Traceersysteem voor een- en meerkanaalspipetten, Trackman™
Leverancier: GILSON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F70301 F70261 F70105
GILSF70301EA 827 EUR
GILSF70301 GILSF70261 GILSF70105
Traceersysteem voor een- en meerkanaalspipetten, Trackman™
Pipetten Micropipetten
Dit systeem met 16 programmeerbare pipetpatronen (rijen, kolommen, enz.) is speciaal ontworpen om gebruikers op de goede weg te houden terwijl ze van de ene naar de andere microplaat pipetteren. Het vereenvoudigt het werk, verbetert de productiviteit en helpt om pipetteerfouten en kruiscontaminatie te voorkomen.
  • Licht en ergonomisch
  • Intuïtieve software waarvoor geen training vereist is
  • Voorkomt pipetteerfouten en kruiscontaminatie
  • Timerfunctie voor handenvrije bediening
  • Optioneel voetpedaal beschikbaar voor handenvrije bediening
  • Door de batterij met lange levensduur is draadloze bediening mogelijk tot maximaal 8 uur
Kan gebruikt worden met zowel 96- als 384-wells microplaten en een- en meerkanaalspipetten. Kan ook gebruikt worden met buisjes van 0,5, 1,5 en 2,0 ml met de optionele buisjeshouder.
Leveringsinformatie: Systeem Inclusief voeding met AC-adapter, kabel, drie reagensreservoirs.