Kasten voor chemicaliën, CS-CLASSIC
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30494040 30494041 30494046 30494047 30497040 30497041 30497046 30497047 30497050
135-1880EA 1100 EUR
135-1880 MSGA30494041 135-1881 MSGA30494047 MSGA30497040 MSGA30497041 MSGA30497046 MSGA30497047 MSGA30497050
Kasten voor chemicaliën, CS-CLASSIC
Meubilair Opslagkasten
Voor een veilige en goedgekeurde opslag van niet-brandbare chemicaliën en toxische stoffen in werkruimten.
  • Deurvarianten: vleugeldeuren, vleugeldeuren met glazen venster, ruimtebesparende vouwdeuren
  • Natuurlijke ventilatie aan de onderkant (ventilatieopeningen aan de onderkant van de kast)
  • Verbinding (NW 75) met een mechanische ventilatie aan de bovenkant
  • Dubbelwandige deurconstructie
  • Krasbestendige afwerking in structuurverf van hoge kwaliteit
  • Veilige cilindervergrendeling geïntegreerd in de draaiende handgreep
  • Stelvoeten om oneffenheden in de vloer te compenseren
Buitenkant gemaakt van plaatstaal met hoogwaardige afwerking in structuurverf, binnenkant gemaakt van speciaal plaatmateriaal met melamine-coating.
Vervaardigd in Duitsland.
Bestelinformatie: Er zijn zeven deurkleuren op aanvraag leverbaar. Geleverd zonder interieurpakketten. Interieurpakketten moeten afzonderlijk worden besteld. Kijk op de website of neem contact op met het verkoopkantoor van Avantor voor meer informatie.
Leveringsinformatie: Leveringsprijzen op aanvraag beschikbaar.