Water Guard, arium®
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
171-0899EA 501 EUR
171-0899
Water Guard, arium®
Lekdetectiesystemen Vloeistoflekdetectiesystemen
Arium® Water Guard detecteert waterlekken bijtijds. Dat betekent dat het lab optimaal beschermd is tegen waterschade.
  • Hoogwaardige materialen, niet-corrosief
  • Optische en akoestische alarmen
  • Eenvoudig te installeren
  • Geïntegreerde wandhouder voor magneetventiel
  • Veelzijdig
Lekkages worden geregistreerd door een optische sensor. Hierdoor wordt de toevoerleiding automatisch gesloten en klinkt er een akoestisch waarschuwingssignaal. Bovendien kan de gebruiker de status van het systeem voortdurend volgen op het ingebouwde LED-display.