Circulatiekoelers, F-serie
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9620025 9620050 9620100
461-3400EA 2595 EUR
461-3400 461-0768 461-1004
Circulatiekoelers, F-serie
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
De milieuvriendelijke circulatiekoelers besparen leidingwater. De koelers zijn bestemd voor eenvoudige koeltaken waarbij betrouwbare continue werking belangrijk is. Dankzij het compacte ontwerp passen de koelers op of onder een werkblad in het laboratorium. De apparaten kunnen worden gebruikt met water, water/glycol of Julabo Thermal G. Ze zijn zeer geschikt voor koeling: roterende verdampers, Kjeldahl-instrumenten, meetcellen, geautomatiseerde analysesystemen, CCD-camera's, polarimeters, refractometers, calorimeters en Soxhlet-apparaten.
  • Milieuvriendelijk, eenheden leveren besparingen op kostbaar kraanwater op en zijn ideaal voor basiskoeltaken
  • Spatwaterdicht membraantoetsenbord met LED-temperatuurdisplay waarop de werkelijke waarde en de ingestelde waarde worden getoond (resolutie 0,1 °C)
  • PID-temperatuurregeling met instellingsparameters, temperatuurresolutie ±0,1 °C
  • Eenvoudig te gebruiken via handige 3-knops-bediening van instelwaarden
  • Eenvoudig vullen en afvoeren en vulniveau-indicator
  • Gering energieverbruik
Max. debiet/max. druk:
F250: 15 L/min, 350 mbar druk
F500: 24 L/min, 500 mbar druk
F1000: 23 L/min, 1000 mbar druk
Leveringsinformatie: F250 wordt geleverd met 2× geribbelde aansluitingen voor slangen van 8 en 10 mm Ø (pompaansluitingen M10×1 vrouwelijk). F500 en F1000: 2× geribbelde aansluitingen voor slangen van 8 en 12 mm Ø. (pompaansluitingen M16 ×1 mannelijk).
Opgelet: Opmerking: koelvermogen bij +20; +10; +5; 0 en −5 °C