Brandveiligheidsopslagkasten, type 90, Q-PEGASUS-90
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Q-Pegasus
135-1750EA 3760 EUR
135-1750 135-2401 135-2400 135-1751 135-1754 135-2403 135-2402 135-2360 135-2362 135-2361 135-1744 135-2375 135-2374 135-2410 135-2411 135-1743 135-2359 135-2358 135-2371 135-2373 135-2372 135-2405 135-2404 135-1755 135-2407 135-2406 135-2409 135-2408
Brandveiligheidsopslagkasten, type 90, Q-PEGASUS-90
Meubilair Opslagkasten
Vuurbestendige veiligheidskasten, geclassificeerd type 90 (brandbestendig tot 90 minuten), veilig, duurzaam, robuust en handig met transportbasis en tweekleurig kastontwerp. De Pegasus-lijn is vrijwel identiek aan de Classic-lijn, met geïntegreerde AGT (met één hand te bedienen dubbeldeurs kasten) en geïntegreerde TSA (deurvastzetinrichting bij geopende deur en automatische deursluiting).
  • Robuuste constructie en duurzaamheid - deur met drie scharnieren, veiligheidselementen buiten de opbergruimte geassembleerd voor extra bescherming tegen corrosie, kras- en schokbestendig oppervlak, gemakkelijk te reinigen
  • Gebruiksvriendelijk – kasten met twee deuren met één hand te bedienen (AGT)
  • Gebruiksvriendelijk en veilig - deurvastzetinrichting bij geopende deur (standaard), handig en veilig verwijderen of opslaan van containers
  • Altijd gesloten – seriële automatische deursluiting (TSA), ontgrendelt gesloten deuren na ca. 60 seconden. Akoestisch en visueel signaal vóór het sluiten
  • Geen onbevoegd gebruik - vergrendelbare deuren met cilindervergrendeling (integratie in een vergrendelingssysteem mogelijk) en vergrendelingsstatusindicator (rood/groen)
  • Eenvoudig transport - geïntegreerde transportvoet met verwijderbare, optionele onderstelklep
  • Eenvoudig uitlijnen - stelvoeten om oneffenheden in de vloer te compenseren
  • Snel in gebruik te nemen - geïntegreerde ventilatiekanalen gereed voor aansluiting (NW 75) op een technisch uitlaatsysteem
De nieuwe look met 2 kleuren, met keuze uit 7 deurkleuren (op aanvraag), zonder extra kosten, biedt een maximale individualiteit en een modern uiterlijk.
Certificaten: Ovengetest (type test) conform EN 14470-1
Brandbestendigheid 90 minuten
GS-goedkeuring, CE-conformiteit
EN 14727-conformiteit (laboratoriummeubilair).
Bestelinformatie: Levering zonder interieuruitrustingspakketten. Interieuruitrustingspakketten moeten afzonderlijk worden besteld. Kijk op de website of neem contact op met Avantor voor meer informatie.
Leveringsinformatie: Leveringsprijzen op aanvraag beschikbaar.