Gecombineerde veiligheidsopslagkasten, type 90, K-PHOENIX-90/K-PHOENIX vol. 2-90
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30333001 30334001 30335001 30336001
135-1763EA 3890 EUR
135-1763 135-1764 MSGA30335001 135-2584
Gecombineerde veiligheidsopslagkasten, type 90, K-PHOENIX-90/K-PHOENIX vol. 2-90
Meubilair Opslagkasten
Brandwerende veiligheidskasten, geclassificeerd type 90 (brandbestendig tot 90 minuten), veilig, duurzaam, robuust en handig.
Twee-in-één: opslag van brandbare vloeistoffen en agressieve chemicaliën in één kast.
  • Veiligheidselementen gemonteerd buiten de opbergruimte voor een betere bescherming tegen corrosie, gemakkelijk te reinigen
  • Standaard deurvastzetinrichting bij geopende deur (compartiment met vouwdeuren), deuren stoppen in elke positie (compartiment met vleugeldeuren) - handige en veilige verwijdering of opslag van containers
  • Deuren vergrendelbaar
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable