Kasten voor zuren/logen, SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB
Leverancier: asecos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30606001 30612001 30622892
135-2031EA 2760 EUR
135-2031 135-2032 MSGA30622892
Kasten voor zuren/logen, SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB
Meubilair Opslagkasten
Voor veilige en goedgekeurde opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke materialen in werkruimten.
Hoge kasten
Veiligheidselementen gemonteerd buiten de opbergruimte voor een betere bescherming tegen corrosie, gemakkelijk te reinigen
Twee hermetisch gescheiden opslagcompartimenten
Cilinderslot (integratie in vergrendelingssysteem mogelijk)
Stelvoeten om oneffenheden in de vloer te compenseren
Geïntegreerde metaalvrije ventilatiekanalen gereed voor aansluiting (NW 75) op een mechanisch ventilatiesysteem met slechts één aansluitflens voor afgezogen lucht
Uitstekende ventilatie -More Product Information