Magnetische roerders met verwarmingsplaat, RET control-visc
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5030000 5020000 5020002
442-1012EA 1970 EUR
442-1012 442-1010 442-1011
Magnetische roerders met verwarmingsplaat, RET control-visc
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Eerste magnetische roerders met RET control-visc-veiligheidsregeling met verwarming en geïntegreerde balans zijn geschikt voor gebruik zonder toezicht. Helder, meertalig TFT-display maakt het eenvoudig om alle parameters in te stellen en de afgedichte behuizing zorgt voor een lange levensduur. Geïntegreerde temperatuurregeling maakt aansluiting mogelijk van een temperatuursonde, direct in het medium geplaatst, voor de regeling van de mediumtemperatuur met een hoge mate van precisie. De roestvrijstalen composiet verwarmingsplaat (witte eenheden hebben een geëmailleerde plaat), bereikt eenMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model RET control-visc wit RET control-visc
Environmentally Preferable
Plaatmateriaal Roestvrij staal, wit gelakt Roestvrij staal
Max. roercapaciteit H₂O 20 L 20 L
Toerentalbereik 50 - 1700 min⁻¹ 50 - 1700 min⁻¹
b×d×h 160×270×85 mm 160×270×85 mm
Verwarmd oppervlak Ø 135 mm Ø 135 mm
Temperatuurnauwkeurigheid ±0,1 K (Hotplate) ±0,1 K (Hotplate)
Nauwkeurigheid temperatuurregeling PT100: ±0,2 K PT100: ±0,2 K
Temperatuurbereik Omgevingstemperatuur...340 °C Omgevingstemperatuur...340 °C
Warmteafgifte 600 W 600 W
Vermogen, opname/afgifte 16/9 W 16/9 W
Gewicht 3 kg 3 kg