Schudapparaat met wipbeweging 2D en 3D, basic en digital
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4000000 4001000 4002000 4003000
444-0817EA 1150 EUR
444-0817 444-0818 444-0815 444-0816
Schudapparaat met wipbeweging 2D en 3D, basic en digital
Schudapparaten Roterende/schommelende schudapparaten
Schudders voor vloeiend mengen. 2D-modellen zorgen voor een schudbeweging en 3D-apparaten voor een driedimensionale tuimelbeweging. Basismodellen hebben een vaste schudhoek en digitale apparaten hebben een instelbare snelheid en schudhoek. Wordt gebruikt voor homogeen mengen in kolven, cultuurkolven, petrischaaltjes en buizen. 3D-schudders zijn ideaal voor het kweken van celculturen, DNA-extractie, het verdelen van cellen en het kleuren en ontkleuren van cellen. Zelfs bij wisselingen van de belasting en de spanning blijft de schudsnelheid constant. Met verschillende opzetstukken kunnen de eenheden voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt.
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 50 °C in een broedstoof of koelruimte
  • Eenvoudige bediening met aanraaktoetsenbord
  • Geschikt voor continugebruik
  • Timer: aftellen, instelbaar van 1 seconde tot 99 uur 59 min. (digitale modellen)
  • Digitale eenheden hebben een teller: weergave van schudtijd en foutcodes
Leveringsinformatie: Geleverd met universele antislipmat. Andere accessoires moeten afzonderlijk worden besteld.