Roterende mengers, Loopster basic en digital
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4015000 4016000
444-1039EA 968 EUR
444-1039 444-1040
Roterende mengers, Loopster basic en digital
Schudapparaten Roterende/schommelende schudapparaten
Rotatieschudders voor vloeiend en effectief mengen; het basismodel heeft een vaste snelheid en de digitale eenheid beschikt over een traploos instelbaar toerental. Ideaal voor biologische monsters, met name bloed. Geschikt voor het scheiden en mengen van poeder- en vloeibare monsters in buisjes tot 50 ml. Eenvoudig verwisselbare opzetstukken maken snelle reiniging mogelijk in geval van gemorste monsters. Met verschillende optionele opzetstukken kunnen de machines worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen.
  • Vrij instelbare draaihoek
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 50 °C in een broedstoof of koelruimte
  • Eenvoudige bediening met aanraaktoetsenbord
  • Geschikt voor continugebruik
  • Timer: aftellen, instelbaar van 1 sec tot 99u 59min. (digitaal model)
  • Digitale eenheden hebben een teller: weergave van schudtijd en ook van foutcodes
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 21
Bestelinformatie: Geleverd zonder toebehoren, benodigde opzetstukken moeten afzonderlijk besteld worden.