Homogenisatoren, T 65 basis en T 65 digitale ULTRA-TURRAX®
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4234500 4234501
431-1009EA 9830 EUR
431-1009 IKAA4234501
Homogenisatoren, T 65 basis en T 65 digitale ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Model met statief, volumebereik 2 tot 50 liter.
  • Ontworpen voor proefinstallatietoepassingen met 3-fasenvoeding
  • Elektronische toerentalregeling en overbelastingsbeveiliging
  • 3 dispergeerstaven (rotor/stator-configuraties) voor een groot aantal toepassingen en maximale eindfijnheid
  • Insteekbare connectoren vergemakkelijken het verwisselen van dispergeerstaven
  • Reproduceerbare processen dankzij constant toerental, zelfs bij wisselende viscositeit
  • Roestvrijstalen dispergeerelementen voor gebruik onder vacuüm en druk
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certificaten: Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 54
Bestelinformatie:
Cables and plugs not supplied. Dispersing elements and accessories must be ordered separately.