[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L04909.06 L04909.14
L04909.06EA 30.5 EUR
L04909.06 L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 69891-92-5 Molecular Formula: C24H26BrO2P Formula Weight: 457.36 Melting Point: 183-195° Beilstein Reference: 4117571
Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
Smeltpunt: 183…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012000
CAS nummer: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5