(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
H27590.03 H27590.06
H27590.03EA 70.3 EUR
H27590.03 H27590.06
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 109431-87-0 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD01317838
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317838
CAS nummer: 109431-87-0