(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H28750.14 H28750.06
H28750.14EA 283 EUR
H28750.14 H28750.06
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 103057-44-9 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 60-62° MDL No.: MFCD04038535
Formule: C₉H₁₇NO₃
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038535
CAS nummer: 103057-44-9