4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
CILDLM-296-0.1 CILDLM2960.25
PROOCILDLM-296-0.1EA 0 EUR
PROOCILDLM-296-0.1 PROOCILDLM2960.25
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Formule: C₆HD₄NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143352
CAS nummer: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1,III