3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
H32830.03 H32830.06
H32830.03EA 71.3 EUR
H32830.03 H32830.06
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 97% CAS No.: 72411-52-0 Molecular Formula: C9H8FN3 Formula Weight: 177.18 Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD01023677
Formule: C₉H₈FN₃
Smeltpunt: 122…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01023677
CAS nummer: 72411-52-0