(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
A18305.06
A18305.14
A18305.06EA
173
EUR
A18305.06
A18305.14
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 52186-89-7
Molecular Formula: C24H24BF4O2P
Formula Weight: 462.23
Melting Point: 173-179°
Beilstein Reference: 4650673
Formule:
C₂₄H₂₄BF₄O₂P Smeltpunt: 173…179 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051879 CAS nummer: 52186-89-7 |