5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15754.03
A15754.06
A15754.03EA
21.1
EUR
A15754.03
A15754.06
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 10199-50-5
Molecular Formula: C10H11N3
Formula Weight: 173.22
Odour: Odourless
Melting Point: 124-130°
Beilstein Reference: 743807
MDL No.: MFCD00067874
Formule:
C₁₀H₁₁N₃ Smeltpunt: 124…130 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00067874 CAS nummer: 10199-50-5 |