Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl 2-(3-chloropropyl)malonate
L14776.06 L14776.14
L14776.06EA 36.8 EUR
L14776.06 L14776.14
Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Purity: 98% CAS No.: 18719-43-2 Molecular Formula: C10H17ClO4 Formula Weight: 236.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 102°/1mm Beilstein Reference: 1785711 MDL No.: MFCD00009169
Formule: C₁₀H₁₇ClO₄
Kookpunt: 102 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,101
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009169
CAS nummer: 18719-43-2