Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 565-53-7
Molecular Formula: Br2C4FH5O2
Formula Weight: 263.89
Flash Point:
Formule:
C₄H₅Br₂FO₂ Kookpunt: 82 °C (33 mmHg) Dichtheid: 1,894 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042068 CAS nummer: 565-53-7 ADR: 8,III |