3-Chloropropyl acetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25013.14
B25013.22
B25013.36
B25013.14EA
28.1
EUR
B25013.14
B25013.22
B25013.36
3-Chloropropyl acetate ≥98%
3-Chloropropyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 628-09-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)3Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00001000
Formule:
C₅H₉ClO₂ Kookpunt: 70…72 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,12 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001000 CAS nummer: 628-09-1 |