5-Hexenyl acetate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53445.06
H53445.14
H53445.22
H53445.06EA
39.8
EUR
H53445.06
H53445.14
H53445.22
5-Hexenyl acetate ≥97%
5-Hexenyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 5048-26-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 60°(142°F)
Refractive Index: 1.423
Boiling Point: 173-174°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00060856
Formule:
C₈H₁₄O₂ Kookpunt: 173…174 °C Dichtheid: 0,883 Vlampunt: 60 °C (142 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060856 CAS nummer: 5048-26-0 ADR: 3,III |