trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 2497-18-9
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1721851
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009474
Formule:
C₈H₁₄O₂ Kookpunt: 165…166 °C Dichtheid: 0,900 Vlampunt: 58 °C (136 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009474 CAS nummer: 2497-18-9 EINECS: 219-680-7 ADR: 3,III |