3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03 H32137.06
H32137.03EA 109 EUR
H32137.03 H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 328956-61-2 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD06801741
Formule: C₆H₅BClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801741
CAS nummer: 328956-61-2