Ethylamine 2.0 M in THF
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 64.5 EUR
H32306.AE H32306.AP
Ethylamine 2.0 M in THF
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Kookpunt: 17
Smeltpunt: -81.1
Dichtheid: 0.856
Vlampunt: –34 °C (–29 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008160
CAS nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03797